Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Polypropylen
138.00 € - 158.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylene |
---|---|
Form | Square |
Typ | Cryo Box |
Menge | 36 Pack |
Breite (metrisch) | 130 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15210564
|
Tenak™
TE22300 |
Blue | For 1.2mL and 2mL Cryogenic Vials |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15250564
|
Tenak™
TE22320 |
Yellow | For 1.2mL and 2mL Cryogenic Vials |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12459350
|
Tenak™
TE22290 |
Blue | Centrifuge Tubes |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12479350
|
Tenak™
TE22292 |
Neutral | Centrifuge Tubes |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12489350
|
Tenak™
TE22293 |
Red | Centrifuge Tubes |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Polypropylene | |
Cryo Box | |
130 mm |
Square | |
36 Pack | |
50 mm |