Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylen-Rührstangen-Baugruppe mit zwei Blättern
Marke:  Cole-Parmer™ 06367-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11739988
  • 40.11 € / 1 Stück
Verfügbar ab
10-05-2021
Spezifikation
Polypropylen
7.9 mm
350.83 mm
Dual-Blade Paddle Assembly
40 mm
Use these Plastic paddle assemblies for mixing most acids and corrosive solutions
1 Each