missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva AKTA pilot Elbow 90° short i.d. 6 mm,

Marke:  Cytiva 18-1169-19

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04100kg

Artikelnummer. 11300012

  • 163.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen