Learn More
Cole-Parmer™ Filterhalter aus PP (Polypropylen)
Diese Halterungen aus Polypropylen eignen sich zur Ultrareinigung und Sterilisation von Flüssigkeiten unter Druck oder für die aseptische Probenahme von Flüssigkeiten und Gasen. Advantec™ Filterhalter aus Polypropylen zeichnen sich durch doppelte Halterungen aus Polypropylen sowie O-Ringe aus Silikon aus.
Marke:  Cole-Parmer™ 06623-22
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Artikelnummer. 11785718
  • 103.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Halterungen für schnelle und effiziente Montage ohne Membranrisse mit der speziell entwickelten Einlasskappe und Außenverriegelung. Dual-Support-Screens ermöglichen den Durchfluss in beide Richtungen. 47 mm-Halterung mit ¼ in. NPT(M) am Einlass und Auslass. Auch mit weiblichem Luer-Lock-Anschluss.
  • Maximale Betriebstemperatur (Flüssigkeiten) von 80 °C
  • Maximaler Betriebsdruck von 4.8 bar (71 psi)
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Je 1
Je 1
50 mm
Polypropylen
Je 1
65 mm