missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ O-ring Cap filter housing
Cole-Parmer™ High-Purity #12 Polypropylen-Filtergehäuse eignen sich für Submicronic-Kartuschen.
Marke: Cole-Parmer™ 01508-24
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.27000kg
Beschreibung
- Dieses #12-Gehäuse passt für Submicronic-Kartuschen mit 222 O-Ring-Dichtungskappen.
- Das reine PP-Gehäuse enthält keine Filter, Schmiermittel oder Weichmacher.
- Geformt mit ultraglatten Kontaktflächen zur Verhinderung von bakterieller Adhäsion und Anhäufung.
- Auch für aggressive Flüssigkeiten geeignet.
- Das Gehäuse verfügt über einen mit O-Ring abgedichteten PP-Ablassstopfen in der Ölwanne und eine zweite Entlüftung für den Differenzdruck.
- Die maximale Temperatur beträgt 100 °F (38 °C); der maximale Druck beträgt 100 psi. Einlass-/Auslassanschlüsse sind 3/4-Zoll-NPT(F); Länge 14-3/8 Zoll
- Mit VITON O-Ring.
Spezifikation
Submikronic-Kartuschen mit 222 O-Ring-Dichtungskappen | |
Submikronic-Kartuschen mit 222 O-Ring-Dichtungskappen | |
Polypropylen | |
38 °C |
Filtergehäuse | |
3/4 Zoll | |
Hoch | |
10 Zoll |