missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ CHROMAFIL Multi 96 Filtrationsplatte Monoblock, mit GF-Filterelement

Marke:  Macherey-Nagel™ 738658.M

40.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23260" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 12411778

  • 43.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Standard
8 x 12
Polypropylen
Die Verwendung von Mehrkanalpipetten erleichtert den Flüssigkeitstransfer
Je 1
Glasfaserfilterelement
3 μm
96
Filterelement
Je
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote