missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Filterplatte aus Polypropylen

Artikelnummer. 10111332 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
3 μm
50 μm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
10111332 0,2 μm 1 Stück
12421778 0,45 μm 1 Stück
12431778 1 μm 1 Stück
10447482 3 μm 1 Stück
10607685 50 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10111332 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 738660.M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.05 €
    39.90 € / 1 Stück
    Sparen 4.15 €
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Format Standard
Membran PTFE-Filterelement
Array 8 x 12
Porengröße 0,2 μm
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Verwendung von Mehrkanalpipetten erleichtert den Flüssigkeitstransfer
Enthält Filterelement
Anzahl pro Packung Je 1
Menge Je
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.