Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Magenta |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 72 |
| Form | Tropfenförmige Öffnungen |
| Stapelbar | Nein |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 5 bis 10 m-Reagenzgläser |
| Menge | 8/Pckg. |
| Mehr anzeigen |