Learn More
BRAND™ Polypropylen-Trichter innen geriffelt
Artikelnummer. 10633371 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stiel:
10 mm
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Stiel unitSize
10633371 10 mm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10633371 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 148225
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polypropylen-Trichter innen geriffelt mit einem kurzen, breiten Stiel.
  • Mit kurzem und breitem Schaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 80 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 10 mm
Material Polypropylen
Enthält Innen geriffelt
Gesamtlänge (metrisch) 69 mm
Produkttyp Trichter