Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze aus Polypropylen
2.85 € - 16.95 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Form | Quadratisch |
Typ | Gittereinsatz |
Menge | 5/Packung |
Länge (metrisch) | 133 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15951651
|
Ratiolab™
5220101 |
Röhrchen mit 17,3 mm Durchmesser |
14.90 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961651
|
Ratiolab™
5220102 |
Röhrchen mit 15,8 mm Durchmesser |
16.95 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10022482
|
Ratiolab™
5220100 |
20,5 mm Durchmesser Röhrchen |
14.95 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10082462
|
Ratiolab™
5220101 |
Röhrchen mit 17,3 mm Durchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Polypropylen | |
Gittereinsatz | |
133 mm | |
30 mm |
Quadratisch | |
5/Packung | |
133 mm |