Learn More
Karl Hecht™ (Griffin) Messbecher aus Polypropylen
Verwenden Sie diesen Becher mit niedriger Form und hoher Transparenz für den täglichen Laborbedarf. Der Karl Hecht™ Polypropylen-Becher (Griffin) ist antistatisch, autoklavierbar und verfügt über einen Rand, Ausguss und eine bedruckte blaue Volumenskala.
Marke:  Karl Hecht™ 41935012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013621
  • 1.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab
14-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen.
  • Flache Bauweise.
  • Hochtransparentes, antistatisches Material.
  • Rand und Ausguss.
  • Aufgedruckte blaue Skala.
  • Kann bei Temperaturen bis zu 135 °C verwendet werden
  • Autoklavierbar (121 °C).
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Griffin, niedrige Form
25 ml
47 mm
135 °C
ISO 7056
31 mm
Polypropylen
1 ml
31 mm