Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO Sicherheitsschild – Notausgang (rechts)
Artikelnummer. 15674287
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
148 mm
200  mm
250  mm
315 mm
400 mm
Höhe (metrisch):
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15674287 400 mm 400 mm 1 Stück
15634287 148 mm 148 mm 1 Stück
15644287 200  mm 200 mm 1 Stück
15654287 250  mm 250 mm 1 Stück
15664287 315 mm 315 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15674287 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 814450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E002-400x400-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 400 mm
Dicke 1.501 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Farbe Weiß auf Grün