Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO Sicherheitsschild - Warnung; Nichtionisierende Strahlung
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W005-Tri 100-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Höhe (metrisch) | 87 mm |
| Dicke | 1.501 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Form | Dreieckig |
| Mehr anzeigen |