Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Band für Schutzbeschriftungssystem
Band zur Verwendung mit Bel Art Scienceware Schutzetikettiersystem (Kat.-Nr. 1186750)
Marke: Bel-Art™ F13491-0100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16000kg
Beschreibung
Das durchsichtige Klebeband schützt Etiketten vor dem Tiefkühlgerät, Autoklaven, Säuren, Alkalien und organischen Lösungsmitteln. Die Testergebnisse belegen, dass das Klebeband nach dem Autoklavieren für 40 Minuten bei 125 °C (258 °F) und nach einer Woche in flüssigem Stickstoff bei 196 °C (-321 °F) sicher und ohne Verfärbungen befestigt bleibt. Alle Klebebandgrößen sind 1 mil (0.001 Zoll) dick mit 1 mil (0.001 Zoll) Acrylklebstoff.
- Transparentes Polypropylen-Klebeband bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit sowie große Vielseitigkeit beim Einsatz im Labor
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Robuster Laboreinsatz | |
1 mil | |
32,9 m |
Acryl | |
Klebeband | |
Schutzband für die Laborkennzeichnung | |
3/Packung | |
36 yd. (2,01 m) | |
1 in. |