Learn More
Brady™ Gebotszeichen aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 253-DIA 200-B7527 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Durchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 120 °C |
| Form | Rund |
| Angezeigter Text | Gebotssymbol - Atemschutz erforderlich |
| Produkttyp | Gebotsschild |
| Farbe | Weiß auf Blau |