Learn More
VITLAB™ Messbecher aus Polypropylen
Messen, dispensieren und entsorgen Sie Laborlösungen einfach. VITLAB™ Messbecher aus Polypropylen bestehen aus robustem, transparentem Polypropylen mit erhabener oder aufgedruckter Graduierung, einem praktischen Ausguss und einem Easy-Grip-Griff. In verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  VITLAB™ 447941
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11877950
  • 34.96 € / 24 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 12-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dank des praktischen Ausgießers und des breiten Griffs ist das Messen, Ausgießen und Entsorgen von Lösungen mit diesen Bechern ganz einfach und sauber. Die leichten und transparenten Kunststoffbecher eignen sich optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche im Labor.
  • Sichere Handhabung und sauberes Dosieren dank des stabilen, ergonomischen Griffs sowie des Ausgießers
  • Aus langlebigem, leichtem Polypropylen mit hoher Wärmebeständigkeit und chemischer Reaktionsträgheit
  • Die hochtransparenten Becher mit aufgedruckter Skala erleichtern das Messen und Bestimmen
    • Die erhabene Skala verblasst nicht, ist nicht abwischbar und lässt sich autoklavieren (bei 121 °C, 2 bar)
    • Die aufgedruckte Skala gewährleistet durch maximalen Kontrast einfache Messungen (zur Erhaltung der Markierungen wird eine Reinigung nicht über 60 °C empfohlen)
  • Optimal für verschiedenste Anwendungsbereiche im Labor. Dazu gehören:
    • Vorbereitung von Lösungen sowie Abgießen von Flüssigkeitsüberständen
    • Aufbewahrung und Messung von flüssigen Abfällen vor deren Entsorgung
    • Messung von Lösungen für einfache chemische Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Ja
Behandelt
50 mm
PP (Polypropylen)
80 mm
24 Pk.
DIN EN 285, FDA
Erhöhte Skala
Transparent
100 ml
Für Volumenmessungen
2 mL
Messbecher