Learn More
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B, blaue Graduierung, PP
Beschreibung
- Gemäß DIN 12681/ISO 6706
- PMP
- Erhöhte Skala
- transparent
- Hauptringgraduierung
- Sechskantfuß
- Konformität-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | PMP |
| Toleranz | ±10 ml |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12681, ISO 6706 |
| Klasse | A |
| Durchmesser (metrisch) | 69 mm |
| Enthält | Erhöhte Skala |
| Graduierungen | 10 ml |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor |
| Mehr anzeigen |