Learn More
Fisherbrand™ HS Mega Rack für 10-13mm tubes , weiß, 216 Plätze
Schafft Platz und eine bessere Organisation für Labors mit hohem Durchsatz, die viele Proben lagern müssen. Fisherbrand™ Mega Rack™ klinisches Röhrchengestell macht mehrere Racks überflüssig.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.72000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 14801442
  • 43.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Komplett montiert; Polypropylen
  • Robustes und leichtes Material für einen komfortablen Transport
  • Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
  • Platzieren verschiedener Testgruppen in einem Gestell und Vermeiden der Notwendigkeit mehrerer Röhrchengestelle
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Weiß
Polypropylen
Je 1
337 mm
91 mm
Autoklavierbar
Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 7 ml)
216
337 x 267 x 91 mm
267 mm
13 mm