Learn More
BRAND™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Die Gestelle können mit minimalem Aufwand sicher und dauerhaft montiert werden. Größere Abstände zwischen den Positionen ermöglichen den perfekten Sitz von Röhrchen mit Schraubverschlüssen oder Schnappdeckeln.
Marke: BRAND™ 4341051
66.41 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Gefülltes Polypropylen, robuste Konstruktion.
- Stapelbare Gestelle mit alphanumerischen Positionen.
- Betriebstemperatur von -20 bis +90 °C.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285.
- Dichte 1.2 g/cm3. Schwimmt nicht im Wasserbad.
- Gestelle werden in zwei Teilen geliefert (11 mm Durchmesser für Mikrozentrifugenröhrchen)
Spezifikation
8 x 16 | |
Blau | |
Polypropylen | |
5 | |
265 x 126 x 38 mm |
Autoklavierbar, 121 °C | |
Röhrchen (28, bis 11 mm Durchm.) | |
Ja | |
-20 °C bis +90 °C | |
11 mm |