Learn More
Brady™ X20 MTI GPI 'NEXT INSPECTION DATE DUE' GREEN
Polypropylene Microtag Inserts for electrical labelling, inspection tagging, safety identification.
Marke: Brady™ 832009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Microtag Einsatz
- Fälligkeitsdatum der nächsten Inspektion
Spezifikation
20Pk. | |
Grün, Weiß | |
Fälligkeitsdatum der nächsten Inspektion | |
1.85 in. | |
0,5 mm | |
14°F to +194°F | |
30 mm | |
Scafftag Inspection Tag Inserts |
Microtag Einsatz | |
Polypropylen | |
Hub-Teile; Elektroteile | |
47mm | |
-10°bis 90 °C | |
1.18 in. | |
30 x 47 mm |