Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Mikroröhrchen
Die Fisherbrand™ Polypropylen-Mikroröhrchen bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte und zuverlässige Versiegelung, auch bei längerem Sieden. Verwenden Sie diese Polypropylen-Röhrchen zur Probenvorbereitung, Zentrifugation oder Lagerung. Die Mikroröhrchen sind für die bequeme, ergonomische und zuverlässige Handhabung mit einer Hand geeignet.
20.94 € - 70.19 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
---|---|
Art der Kappe | Flat cap |
Verschlussmaterial | Polypropylene |
Autoklavierbar | Yes |
Kapazität (metrisch) | 1.5 mL |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11941869
|
Fisherbrand™
|
Gelb |
45.23 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11921869
|
Fisherbrand™
|
Grün |
53.95 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11911869
|
Fisherbrand™
|
Blau |
70.19 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11931869
|
Fisherbrand™
|
Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10436002
|
Fisherbrand™
|
Natural |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Flacher Schnappverschluss
- Autoklavierbar
- Polypropylen
- Eppendorf-Form
Spezifikation
10 mm | |
Polypropylene | |
1.5 mL | |
40mm | |
1.5mL |
Flat cap | |
Yes | |
Polypropylene | |
1000/Pk. | |
No |