Learn More
Simport™ Mikroröhrchen aus Polypropylen für lichtempfindliche Materialien
49.48 € - 49.88 €
Spezifikation
Verpackung 1000/Pk.
Temperaturbereich (metrisch) -196 to +121°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
11671340
Unterlagen ansehen
Simport™
T341-5TBR
1,5 ml Konisch
49.48 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
12-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
11651330
Unterlagen ansehen
Simport™
T341-2TBR
0,5 mL Freistehend
49.88 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
11-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
11611340
Unterlagen ansehen
Simport™
T341-4TBR
1,5 ml Freistehend
49.88 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
11-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
11631350
Unterlagen ansehen
Simport™
T341-6TBR
2 ml Freistehend
49.48 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
11-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
11691350
Unterlagen ansehen
Simport™
T341-7TBR
2 ml Konisch
49.88 €
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
1000/Pk.
-196 to +121°C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)