Learn More
Simport™ Micrewtube™ Mikrozentrifugenröhrchen, unsteril
Diese Röhrchen eignen sich für Extremtemperaturen von -196° bis +121 °C. Micrewtube™ nicht-sterile Mikrozentrifugenröhrchen sind zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei.
Marke: Simport™ T341-4T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Röhrchen aus Polypropylen mit Schraubverschluss
- Maximale Zentrifugierung RZB: 20,000 x g (nur für Röhrchen ohne Rahmen)
- Abmessungen (H x Dm.): 44 x 11 mm
Spezifikation
20.000 × g | |
Schraubverschluss | |
Ja | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
1000/Pk. | |
-196 bis +121 ° °C |
Naturfarben | |
Microcentrifuge Tube | |
1.5 ml | |
11mm | |
44 mm | |
Self-standing |