Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylen-Mini-Rückschlagventil
Artikelnummer. 11843843
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
Röhrendurchmesser: 3.2 mm
Röhrendurchmesser: 6.4 mm
Röhrendurchmesser: 8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11843843 Röhrendurchmesser: 6.4 mm 1 Stück
11823843 Röhrendurchmesser: 3.2 mm -
11853843 Röhrendurchmesser: 8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11843843 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 9855312
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Rückschlagventile lassen sich in beliebigen Positionen montieren. Mini-Rückschlagventile aus Polypropylen eignen sich optimal für Flüssigkeiten oder Gase bei Druck- oder Unterdruckanwendungen. Die Ventile benötigen zur Abdichtung 1 psi Gegendruck.
  • PP-Körper und Viton™ Membran
  • Bestdruck beträgt 0.18 psi, Schließdruck beträgt 0.014 psi
  • Maximaltemperatur (bei maximalem psi) beträgt 93 °C
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Röhrendurchmesser: 6.4 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von Flüssigkeiten oder Gasen unter Druck oder Vakuum
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 93 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Produkttyp Miniaturrückschlagventil