Learn More
Brady™ MiniMark™ Polypropylen-Etiketten (unbedruckt)
Artikelnummer. 11707344
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
55 mm
75 mm
105 mm
Höhe (metrisch):
85.00 mm
110.00 mm
155.00 mm
Packungsgröße:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
11707344 55 mm 85.00 mm 1 BX
11787254 105 mm 155.00 mm 1 BX
11797324 75 mm 110.00 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11707344 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 710676
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MiniMark™ Die unbedruckten Polypropylen-Etiketten sind bereit für den Aufdruck der erforderlichen Warnhinweise gemäß den neuesten Vorschriften.
  • Unbedruckte Etiketten, auf die Sie die erforderlichen Warnhinweise gemäß den neuesten Vorschriften drucken können.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung
Beschreibung Ungedruckt MiniMark Etiketten für CLP-GHS-Gefahrstoffe
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leerwert
Ausführung Glanz
Format Etikett
Material Polypropylen
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochleistungswerkstoff für verschiedene Oberflächen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Anzahl pro Packung 400 Etiketten/Karton
Menge 400/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0031 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 91.02 mm
Abmessungen (L x B) 85 x 55 mm
Länge (angloamerikanisch) 3,35 in.
Länge (metrisch) 85 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,17 in.
Breite (metrisch) 55 mm
Höhe (metrisch) 85.00 mm
Alternate Part Number MNK-55x85-B7594-0.4