Learn More
Brady™ MiniMark™ Unbedruckte Etiketten aus Polypropylen
MiniMark™ Polypropylene Unprinted Labels are ready for you to print the required warning compliant to the latest regulations.
158.00 € - 276.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL-Zulassung |
---|---|
Beschreibung | Nicht gedruckte MiniMark-Etiketten für CLP-GHS Gefahrstoffe |
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Glanz |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11707344
|
Brady™
710676 |
55 mm |
158.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11797324
|
Brady™
710678 |
75 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11787254
|
Brady™
710680 |
105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Unprinted labels ready for you to print the required warning compliant to the latest regulations.
Spezifikation
UL-Zulassung | |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Polypropylen | |
Unbedrucktes Etikett | |
-4°F to +212°F | |
0.0031 in. |
Nicht gedruckte MiniMark-Etiketten für CLP-GHS Gefahrstoffe | |
Weiß | |
Label | |
Thermal Transfer | |
50 °C | |
-20°C to +100°C | |
0,019 mm |