Learn More
Carl Roth™ Polypropylene Multi-ultra Rack
Marke:  Carl Roth™ A777.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10011562
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Multi-Ultra Rack
48
1.5, 1.7, 2mL reaction vessel
11 mm