Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Mehrzweckbecher, nicht steril
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Beschreibung
- Optimale mechanische, thermische und chemische Stabilität
- Katalognummer, Chargennummer und Verfallsdatum sind auf dem Becherboden aufgedruckt, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
- Beschriftungsbereich und genaue Graduierungsmarkierungen
- Zeit sparend: Becher muss nicht aus der Packung genommen werden
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 61 mm |
Höhe (metrisch) | 71 mm |
Produkttyp | Mehrzweckbecher |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für akademische und medizinische Zwecke, als sicherer Sputum- oder Urinbehälter |
Material | Polypropylen |
Sterilität | Nicht steril |
Gewicht (metrisch) | 6,1 kg |
Graduated | Ja |
Form | Rund |