Learn More
Fisherbrand™ Universal-Pipettenspitzen aus Polypropylen, naturfarben
Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem kritischen Anwendungen. Die Fisherbrand™ Universal-Pipettenspitzen aus naturfarbenem Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.
4.79 € - 32.50 €
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiTray
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12329375
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
1 bis 200 μl
32.50 €
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12369375
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
200 bis 1000 μl Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
  • Fester Sitz durch passgenauen Konus
  • Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
  • Autoklavierbar
  • Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
  • Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
  • Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
  • Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
  • Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
  • Praxisorientiertes Spitzenvolumen
  • Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
  • Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
  • Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Autoklavierbar
MultiTray