Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Rückschlagventil
Rückschlagventile mit eingeprägtem Richtungspfeil für verschiedene Anwendungen im Labor.
Marke:  Buerkle™ 8714-0060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10020812
Menge Preis
1 3.62 € / 1 Stück
10 3.01 € / 1 Stück
Verfügbar ab
15-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit konischer Düse
  • Beständig gegen eine max. Kompression von 4 bar
  • Betriebstemperatur von 0 ° bis 40 °C
  • Mit Polypropylen-Kugelventil, auf Anfrage auch mit Kugel aus Edelstahl oder PTFE
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
4 bar
6 bis 8 mm
Ohne Rückschlagventil
0 °C
PP-Ventilkugel:
Transparent
Geprägte Skala
Polypropylen
Für Schlauchdurchmesser unter 6 bis 8 mm
Maximal 4 bar Druckfestigkeit