Learn More
Cytiva Online Filter-Kit aus PP (Polypropylen)
Wird in Chromatographie-Anwendungen verwendet. Cytiva Online Filter-Kits aus Polypropylen sind beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die häufig in der Chromatographie von Biomolekülen eingesetzt werden.
Marke: Cytiva 18-1130-23
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01260kg
Beschreibung
- Packungsgröße 25 Anleitung
- Benetzte Teile widerstandsfähig gegen allgemein in der Chromatographie von Biomolekülen verwendete organische Lösungsmittel und Salzpuffer außer 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran
- Polypropylen (PP)
Spezifikation
Polypropylen | |
Wird für die Chromatografie von Biomolekülen verwendet | |
1 Kit | |
Online-Filterkit |