Learn More
Semadeni™ Verpackungseimer aus Polypropylen
42.72 € - 369.94 €
Spezifikation
Produkttyp | Verpackungsbecher |
---|---|
Material | Polypropylen |
Enthält | Deckel |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10301125
|
Semadeni™
4621 |
180 mm |
369.94 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10467554
|
Semadeni™
2885 |
175 mm |
42.72 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Verpackungsbecher | |
Polypropylen | |
Deckel |