missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polypropylene PCR Rack

Marke:  Carl Roth™ HX25.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10327063

  • 106.31 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

PCR Rack
Yes
5 Pack
138 x 98mm
98 mm
5.5 mm
Polypropylene
5 Pack
-80°C to +120°C
138 mm
39 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote