Learn More
BrandTech™ Pulvertrichter aus Polypropylen
Erhältlich in verschiedenen Größen und Schaftdurchmessern, passend für Ihre Anwendung.
Marke:  BrandTech™ 71194
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10007251
  • 34.75 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Mit Volumenmarkierungen
Spezifikation
Spezifikation
150 mm
PP (Polypropylen)
22 mm
28 mm
138 mm