Learn More
Cowie Technology™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Cowie Technology™ oktaedrischer PTFE-Rührstab ist autoklavierbar und verfügt über einen Mittelring.
3.50 € - 41.80 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
---|---|
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
Form | Achtseitig |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter und Gefäße, Heizrührer |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16205821
|
Cowie Technology™
001.513.10 |
13 mm | 10 mm |
12.70 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16255821
|
Cowie Technology™
001.528 |
28 mm | 8 mm |
17.45 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16295821
|
Cowie Technology™
001.564.8 |
64 mm | 8 mm |
41.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10417942
|
Cowie Technology™
001.564 |
64 mm | 10 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10527601
|
Cowie Technology™
001.538 |
38 mm | 8 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.Cowie Technology™ oktaedrischer PTFE-Rührstab ist autoklavierbar und verfügt über einen Mittelring.
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Die flachen Oberflächen sorgen für eine größere Mischwirkung
- Alle sind mit Mittelringen ausgestattet
- AlNiCo-V-Magnete mit PTFE-Beschichtung
- Autoklavierbar
Spezifikation
Konformitätszertifikat, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
Behälter und Gefäße, Heizrührer |
Weiß | |
Achtseitig |