Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Bedruckte Referenzen helfen beim einfachen Auffinden von Röhrchen
- Röhrchen: 15 ml-Wells: 9 Well-Durchmesser: 16.9 mm
- Röhrchen: 50 ml-Wells: 4 Well-Durchmesser: 29.5 mm
- Röhrchen: 1.5/2.0 ml-Wells: 8/4 Well-Durchmesser: 11.7 mm
- Jedes Gestell misst 15.1 x 13.5 x 6.6 cm
- 4/Packung
- Diverse Farben: Gelb, Bau, Grün, Orange
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Diverse Farben (Gelb, Blau, Grün, Orange) |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (50) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 50 |
| Menge | 4/Pckg. |
| Abmessungen (L x B x H) | 151 x 135 x 66 mm |
| Länge (metrisch) | 151 mm |
| Durchmesser (metrisch) Well | 18 x 16.9 mm, 8 x 29.5 mm, 24 x 11.7 mm |
| Höhe (metrisch) | 66 mm |
| Mehr anzeigen |