Learn More
Camlab™ Polypropylen-Gestell
Marke:  Camlab™ RTP711096G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11777586
  • 5.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
02-07-2021
Spezifikation
Ja
Labor-Probenlagerung
21 mm
Deckel
Polypropylen 
–40 bis 70 °C
Gestell
Grün
Tiefkühllagerungssystem
96 Röhrchen
198 mm
Je 1
129 mm