Learn More
Camlab™ Polypropylen-Gestell
N.V.
Spezifikation
Produkttyp | Rack |
---|---|
Enthält | Lid |
Material | Polypropylene |
Stapelbar | Yes |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Sample Storage |
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11757586
|
Camlab™
RTP711096N |
Natural | Tubes (96) |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11797586
|
Camlab™
RTP711096Y |
Yellow | Tubes (96) |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11840593
|
Camlab™
RTP/711048G |
Green | Tubes (48) |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11830593
|
Camlab™
RTP/711048B |
Blau | 48 Röhrchen |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11854653
|
Camlab™
RTP/711048N |
Natural | Tubes (48) |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11874653
|
Camlab™
RTP/711048Y |
Yellow | Tubes (48) |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11864653
|
Camlab™
RTP/711048R |
Red | Tubes (48) |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11777586
|
Camlab™
RTP711096G |
Grün | 96 Röhrchen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Rack | |
Polypropylene | |
Laboratory Sample Storage | |
1 Each | |
198 mm |
Lid | |
Yes | |
Freezer storage system | |
-40°C to +70°C | |
21 mm |