Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Ballonflasche aus Polypropylen
Catalog Number p-9078034
76.73 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Hochwertige Zuverlässigkeit für Ihr Labor. Fisherbrand Rechteckige Laborflaschen aus Polypropylen eignen sich dank ihrer platzsparenden rechteckigen Konstruktion optimal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien. Langlebige Konstruktion. Aus hochwertigen Kunststoffen. Autoklavierbar.
Qualität, auf die sich Ihr Labor verlassen kann. Die rechteckigen Fisherbrand Polypropylen-Ballonflaschen sind platzsparend und eignen sich hervorragend zum Bevorraten und Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien. Auf Langlebigkeit ausgelegt. Aus hochwertigen Kunststoffen. Autoklavierbar.
Ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien
  • Beständiger Aufbau für eine lange Gebrauchsdauer
  • Erhabene Graduierungen für 1 Gallone und 51 Abstufungen
  • Auswahl an Materialien für allgemeinen Gebrauch oder Autoklavierbarkeit
  • Platzsparendes, rechteckiges Design
  • Weiter Halsverschluss ermöglicht ein einfaches Befüllen und einen leichten Zugang zum Reinigen
  • Ballonflaschen mit Hähnen besitzen einen Schlauchanschlusseinsatz, um -+ bis zu einem Schlauchinnendurchmesser von 5/16 in zu fassen.
  • Hahnmündung ohne Adapter ist passend für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8 in.
  • Materialien entsprechen den FDA-Anforderungen für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie und USP VI-Kriterien (nicht toxisch)
Bestellinformation
Verkauft Packungen mit 1 Stück.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kapazität (angloamerikanisch) 2.38 gal.
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn
Zertifizierung/Konformität FDA, USP VI
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 9 l
Abmessungen (L x B x H) Außen max. D (mit Hahn) x B x H (mit Verschluss): 10,5 x 6,0 x 14,2 in. (26,7 x 15,3 x 36,1 cm)
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien
Form Rechteckig
Autoklavierbar Ja
Farbe Weiß
Mouth Style Weit