Beschreibung
Die Aufsteckstäbe sind auswechselbar und umsteckbar. Die Verlängerung kann nur mit den Aufsteckstäben 100 mm Länge eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | blau |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Abtropfgestell |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Größe | Durchmesser x Länge: 6 x 60 mm |
| Länge (metrisch) | 60 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Produkttyp | Stange |