Learn More
Carl Roth™ Sicherheitsstandards, Polypropylen
Made from polypropylene. Carl Roth™ Polypropylene Safety Standards conform to TRBA 250 and DIN EN ISO 23907 certifications.
N.V.
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Produkttyp | Sicherheitsnorm |
Farbe | Gelb |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für die ordnungsgemäße Entsorgung von Nadeln, mit Universal-Abzieher |
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||
10234072
|
Carl Roth™
E329.1 |
0.7 l | 77/98 mm | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10652044
|
Carl Roth™
E330.1 |
1.8 L | 112/143 mm | 158 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10721523
|
Carl Roth™
E331.1 |
2.1 L | 112/143 mm | 180 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Description
- Made of polypropylene
- Conforms to: TRBA 250, DIN EN ISO 23907
- Universal extractor for the disposal of needles, scalpels, disposable syringes, tubing
- The size of the slot can be gradually enlarged by breaking out the flaps (except for E329.1)
- All-round sealing rim and double lid
- Lid can always be reopened by closing the lid to the first locking position
- A secure final seal is obtained by pushing the lid through to the second locking position
- With UN inspection number
- Oval slot: 55 x 106 mm (except for E329.1, round diameter 50 mm)
- Maximum filling capacity: 85 percent
Specifications
Polypropylen | |
Sicherheitsnorm | |
Gelb | |
Für die ordnungsgemäße Entsorgung von Nadeln, mit Universal-Abzieher |