Learn More
Masterflex™ Konzentrische Reduzierstücke, Sanitärklemme, gerade
Artikelnummer. 11730259
Change view
Click to view available options
:
Klemmengröße: 1,5 x 0,75 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11730259 Klemmengröße: 1,5 x 0,75 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11730259 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3180506
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halten Sie die hygienischen Bedingungen in Ihren Prozessen aufrecht und reduzieren Sie gleichzeitig den Durchmesser.
  • Der Durchmesser konzentrischer Tri-Clamp™ Reduzierstücke verringert sich zur Mitte hin, sodass sich en konischer Zylinder bildet.
  • Beide Materialien sind autoklavierbar, doch PVDF toleriert höhere Temperaturen als PP und weist auch nach wiederholtem Autoklavieren eine konsistentere Arbeitsleistung auf.
  • Die für ein komplettes System erforderlichen Klemmen und Dichtungen sind separat erhältlich.
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Klemmengröße: 1,5 x 0,75 in.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -9 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Sanitäranschluss