Learn More
Witeg™ Polypropylen-Schraubverschluss
Catalog Number p-8008791
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Neutral
Rot
Witeg™ Schraubverschlüsse aus Polypropylen eignen sich zur sicheren Bewahrung der Inhalte in Ihren Laborflaschen. Dank der verschiedenen Farben lassen sich Ihre Artikel besser einordnen.
  • Autoklavierbar bis zu 140 °C
  • GL 45-Gewinde
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial PBT
Verschlussgröße GL45
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Schraubkappe
Beschichtung PTFE
Farbe Rot
Enthält PTFE-beschichtete Dichtung
Material PTFE
Anzahl pro Packung 10/Packung
Menge 10/Packung
Farbe des Schraubverschlusses Rot
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Rot
Auskleidungsmaterial PTFE