Learn More
Hirschmann™ Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubkappe
Beschreibung
- Schraubverschluss im Lieferumfang enthalten
- Runde Form
- A45-Gewinde
- 2500 ml Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2.5 l |
| Farbe | Bernstein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von lichtempfindlichen Materialien |
| Material | Glas |
| Menge | 1Each |
| Gewindegröße (metrisch) | Gehäuse A45 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Braune Flasche |
| Mehr anzeigen |