Learn More
Witeg™ Polypropylen-Schraubverschluss
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Neutral
Rot
Beschreibung
- Autoklavierbar bis zu 140 °C
- GL 45-Gewinde
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | GL25 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Schraubkappe |
Farbe | Rot |
Enthält | 15 mm-Loch |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Menge | 10/Packung |
Farbe des Schraubverschlusses | Rot |