Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Schraubverschluss, aus PP, mit Lippendichtung
19.47 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 45
Farbe:
blau
gelb
grau
grün
Beschreibung
Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Gelb und Grau mit farblich passenden Ausgießringen. Das Auseinanderhalten von Medien wird vereinfacht, Vertauschen von Schraubverschlüssen und ein Verschleppen von Substanzen ist praktisch ausgeschlossen.
- Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
- Mit Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen
- Die deutliche Kennzeichnung verhindert ein Vertauschen von Verschlüssen und damit die Verschleppung von Substanzen
- Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 40 mm |
Farbe | blau |
Beschreibung | Schraubverschluss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Medien; Farbcodierung und -kennzeichnung |
Material | Polypropylen |
Menge | 10/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |