Learn More
Multiroir™ Stapelbehälter aus Polypropylen
Verwenden Sie Multiroir™ Polypropylen-Stapelbehälter mit Griffen für die manuelle oder automatisierte Handhabung während des Transports und der Lagerung. Die Behälter garantieren die Stapelbarkeit von mehr als 600 kg und sind in silbergrau und schwarz erhältlich.
Marke: Multiroir™ AEG64/42
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.79000kg
Beschreibung
- Mit Griffen
- Garantiertes Stapeln von mehr als 600 kg
- Ideal für die manuelle oder automatisierte Handhabung
- Glatte Wände und Böden
Spezifikation
88 l | |
600 x 400 x 420 mm | |
415 mm | |
Stapelbehälter | |
2.75 kg | |
Schwarz | |
600 mm | |
Rechtwinklig |
European Standard | |
Transport and Warehouse Logistics | |
570 mm | |
Je 1 | |
370 mm | |
420 mm | |
Polypropylen | |
400 mm |