missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polypropylene Stand

Marke:  Carl Roth™ K993.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10561873

  • 116.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Stand
Polypropylene
1 Each
298 mm
95 mm
Autoclavable
1 Each
298 x 127mm
127 mm
30 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote