Learn More
Buerkle™ Sterilisierbare Polypropylenschüssel
Besonders stabile und stapelbare sterilisierbare Polypropylenschüssel mit breiter Haltekante; sich in der Schüssel verfestigende Substanzen können leicht entfernt werden.
Marke:  Buerkle™ 0525-1304
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01150kg
Artikelnummer. 17250674
  • 19.30 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stapelbar
  • Sich verfestigende Substanzen leicht entfernbar
  • Polypropylen, weiß
  • Autoklavierbar bis zu +121 °C für 20 min
  • Sicher für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchtülle
Blau
Polypropylen
4 mm