missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polypropylene Storage Box

9.31 € - 14.50 €

Spezifikation

Farbe Gray
Material Polypropylene
Form Rectangle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage
Enthält Hinged Lid
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15371961
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Carl Roth™
YC79.1
130 mm
14.50 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15361961
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Carl Roth™
YC78.1
140 mm
13.57 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15331961
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Carl Roth™
YC77.1
87 mm
9.31 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Gray
Rectangle
Hinged Lid
Storage Box
Polypropylene
Storage
Stackable
1 Each
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen